PLA0247
Rabbit anti-ARID4B Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
180 kDa Sin3-associated polypeptide, ARID domain-containing protein 4B, AT rich interactive domain 4B (RBP1- like), AT rich interactive domain 4B (RBP1-like), BCAA, BRCAA1, RBBP1L1, RBP1L1, Rb-binding protein homolog, SAP180, SIN3A-associated protein 180, breast cancer-associated antigen 1, breast cancer-associated antigen BRCAA1, breast carcinoma-associated antigen, histone deacetylase complex subunit SAP180, retinoblastoma binding protein 1-like 1, retinoblastoma-binding protein 1-like 1, sin3-associated polypeptide p180
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:1,000- 1:5,000
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_057458.4
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... ARID4B(51742)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable