PLA0215
Rabbit anti-NF-kappaB2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
CVID10, DNA-binding factor KBF2, H2TF1, LYT-10, LYT10, NF-kB2, NFKB, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, lymphocyte translocation chromosome 10 protein, nuclear factor Kappa-B, nuclear factor NF-kappa-B p52 subunit, nuclear factor of Kappa light chain gene enhancer in B cells 2, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2 (p49/p100), oncogene Lyt-10, p100, p105, p49/p100, p52, p52/p100 subunit, subunit 2, transcription factor NFKB2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_001070962.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
rabbit ... NF-kappaB2(4791)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable