PLA0027
Goat anti-Menin Antibody, Affinity Purified
Synonyme(s) :
MEAI, SCG2, menin, multiple endocrine neoplasia I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_000235.2
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
goat ... Menin(4221)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable