Principaux documents
PB20100122
Pop-Bio Glass Spacer
Synonyme(s) :
Imaging system accessory, Pop-Bio Glass Spacer
About This Item
Code UNSPSC :
41122600
Conditionnement
pkg of 1 ea
Application
Fluorescence
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :