PB10100707US
Pop-Bio ′Vü-F/C Imaging System Combo (both systems)
Synonyme(s) :
Imaging system, Pop-Bio ′Vü-F/C Imaging System Combo (both systems)
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
24 V
Conditionnement
pkg of 1 ea
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :