P9864
PTP-β human
≥90%, recombinant, expressed in E. coli K12, GST-tagged, buffered aqueous glycerol solution, ≥50,000 units/mg protein
Synonyme(s) :
Protein Tyrosine Phosphatase-β
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli K12
Essai
≥90%
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥50,000 units/mg protein
Poids mol.
~250 kDa
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PTPRB(5787)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
by a Network-Regularized Logistic
Regression Method