P5749
S-(+)-PD 123177 trifluoroacetate salt hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(S)-1-[(4-Amino-3-methylphenyl)methyl]-5-(diphenylacetyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid trifluoroacetate salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: >5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.OC(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(Cn2cnc3CN([C@@H](Cc23)C(O)=O)C(=O)C(c4ccccc4)c5ccccc5)ccc1N
InChI
1S/C29H28N4O3.C2HF3O2.H2O/c1-19-14-20(12-13-23(19)30)16-32-18-31-24-17-33(26(29(35)36)15-25(24)32)28(34)27(21-8-4-2-5-9-21)22-10-6-3-7-11-22;3-2(4,5)1(6)7;/h2-14,18,26-27H,15-17,30H2,1H3,(H,35,36);(H,6,7);1H2/t26-;;/m0../s1
Clé InChI
IRRZMYRIDIBBQG-ROPHLPQBSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable