Principaux documents
P2664
Sigma-Aldrich
Pyroglutamic acid p-nitroanilide
protease substrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H11N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.28
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1CC[C@H](N1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C11H11N3O4/c15-10-6-5-9(13-10)11(16)12-7-1-3-8(4-2-7)14(17)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,16)(H,13,15)/t9-/m0/s1
Clé InChI
HGNBEWLBSCSJGV-VIFPVBQESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable