P0033
ProTx-II
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
PT-II, ProToxin-II
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Conditions de stockage
under inert gas
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable