N8883
6-Nitro-3-(phenylacetamido)benzoic acid
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(NC(=O)Cc2ccccc2)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H12N2O5/c18-14(8-10-4-2-1-3-5-10)16-11-6-7-13(17(21)22)12(9-11)15(19)20/h1-7,9H,8H2,(H,16,18)(H,19,20)
Clé InChI
QHVQEQRGDKOHHC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Substrats
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable