MTCV4805
MTC™ Bio Sterile Cryogenic Vials
capacity 5 mL, thread style internal
Synonyme(s) :
cryotube, cryovial
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
(self standing star foot)
clear
polypropylene (LN2 grade)
screw cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
neck thread internal
Conditionnement
bag of 10 × 50 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio V4805
Capacité
5 mL
Diam. × H
12.5 mm × 91 mm , with cap
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Temperatures as low as -196°C
- Self-standing star foot
- Leakproof silicone O-ring
- Resealable bags of 50 Gamma sterilized
- Free locking rack
- RNase, DNase, pyrogen, & endotoxin free