MTCT1211
MTC™ Bio Disposable Test Tubes
capacity 5 mL, polystyrene, neck (rimless)
Synonyme(s) :
plastic tube, sample tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
neck (rimless)
polystyrene
round
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
bag of 10 × 500 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio T1211
Capacité
5 mL
Diam. × L
12 mm × 75 mm
Adéquation
suitable for (cell culture)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Round Bottoms
- Non-Sterile
- Plug Caps Available Separately
- Resealable Zip Bags
- Non-Graduated