Principaux documents
MTCR1050
MTC Bio Reversible Rack
to hold, 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes, orange
Synonyme(s) :
stacking western blot box, tube holder, tube rack
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.12
Matériaux
orange
polypropylene
Caractéristiques
to hold 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
MTC Bio R1050
Paramètres
-80 °C temperature
Description générale
Rack, reversible, 96 x 1.5/2.0mL or 0.5mL, (113 x 199mm), Orange
Caractéristiques et avantages
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Informations légales
MTC is a trademark of MTC Bio