MTCP70251S
MTC™ Bio ASPIR-8™ Resevoir for 8-Channel Pipettes
capacity 25 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonyme(s) :
cryo vial marker, reagent dish, reagent holder
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 100 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P7025-1S
Capacité
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners