MTCP411500
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 5 mL, blood bank, non-sterile, pack of 250 ea (bulk bag)
Synonyme(s) :
pipet
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduation
Conditionnement
pack of 250 ea (bulk bag)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio P4115-00
Longueur
146 mm
Volume d'aspiration
2.6 mL
Taille
5 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable