MTCC3175N
MTC™ Bio ClearSeal™ Microtubes screw caps
capacity 0.5 mL, non-sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea
Synonyme(s) :
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
round
screw top cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap natural
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C3175-N
Capacité
0.5 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
- Non-graduated
- Resealable bags of 50
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free