MTCC2715
MTC™ Bio SpectraTube™ Centrifuge Tubes
capacity 15 mL, assorted colors, pack of 500 ea (10 x racks 50 ea, 5 colours per rack)
Synonyme(s) :
centrifuge tubes, conical tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
assorted colors
clear
conical bottom
polypropylene
screw cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
graduation
Conditionnement
pack of 500 ea (10 x racks 50 ea, 5 colours per rack)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C2715
Paramètres
12,000 × g speed
Capacité
15 mL
Diam. × L
17 mm × 121 mm
Adéquation
suitable for (stem cell research)
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Color coded caps for easy sample identification
- 15mL rated to 12,000xg
- 50mL rated to 15,000xg
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Sterile (gamma) and individually packed
- Leak Proof