MTCC2615W
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 15 mL, conical bottom, sterile, pkg of 300 ea (individually wrapped)
Synonyme(s) :
conical tube, plastic tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 300 ea (individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C2615-W
Paramètres
12,000 × g speed (max)
Capacité
15 mL
Diam. × L
17 mm × 121 mm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface