MTCC200050AST
MTC™ Bio SureSeal S™ Microcentrifuge Tube
capacity 1.5 mL, sterile, assorted colors, pack of 500 ea (10 x bags 50 ea, single colour per pack)
Synonyme(s) :
centrifuge tube, plastic tube
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
assorted colors
polypropylene
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 500 ea (10 x bags 50 ea, single colour per pack)
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio C2000-50AST
Paramètres
28,000 × g speed
Capacité
1.5 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Sterile comes standard – by electron beam radiation
- Self-Standing bag – with gusseted bottom
- Stop-Pops™ supplied – 10 cap locks in every bag