MTCB6003W
MTC™ Bio Weigh Boat
square white, capacity 140 mL, L × W 140 mm × 140 mm
Synonyme(s) :
weighing dish
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
square white
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
MTC™ Bio B6003W
L × l
140 mm × 140 mm
Capacité
140 mL
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast