MSST0063
SILu™Prot IGF-1, Insulin Growth Factor -1 human
recombinant, expressed in E. coli, SIL MS Protein Standard, 15N-labeled
Synonyme(s) :
IGF-A, Human, Insulin Growth Factor-I, Human, Insulin-Like Growth Factor-I, Human, Insulin-like growth factor I, Myotrophin, SM-C, Somatomedin 1, Sulfation Factor C, rhIGF-I
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
≥97% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
Adéquation
suitable for mass spectrometry (standard)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable