MSST0061
SILu™Prot APOD, Apolipoprotein D human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Synonyme(s) :
Apo-D, ApoD
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≥98% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
Adéquation
suitable for mass spectrometry (standard)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... APOD(347)
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable