MAK495
Aspartate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonyme(s) :
Aspartate Quantification Kit
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Application(s)
pharmaceutical
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Linear detection range: 2 to 400 µM aspartate for the colorimetric assay and 1 to 50 µM for the fluorometric assay.
Adéquation
Principe
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2