Principaux documents
MAK043
Sigma-Aldrich
Kit de dosage du cholestérol
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonyme(s) :
Kit d’analyse du cholestérol
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.25
Utilisation
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
Maladie(s) pertinente(s)
cancer; cardiovascular diseases
Température de stockage
−20°C
Description générale
Le cholestérol est un constituant important des membranes cellulaires des mammifères, où il intervient dans le transport intracellulaire, la signalisation cellulaire et le maintien de la fluidité membranaire. Dans le sang, le cholestérol circule sous forme d′acide libre et d′esters de cholestérol. Le contrôle du taux sérique de cholestérol est important sur le plan thérapeutique car des taux élevés de cholestérol sont associés à l′apparition d′une athérosclérose et de pathologies cardiovasculaires. Des éléments récents suggèrent que toute perturbation de l′homéostasie du cholestérol contribue au développement d′un état inflammatoire chronique.
Le cholestérol est principalement produit dans le foie. Des taux anormaux de cholestérol sont impliqués dans la coronaropathie. Le cholestérol est associé à la progression ou à l′inhibition du cancer du sein. Les cellules tumorales sont capables de synthétiser leur propre cholestérol, qui aide à la prolifération cellulaire. Un taux accru de cholestérol est observé chez les personnes souffrant d′un cancer, en particulier le cancer de la prostate. Un taux sérique élevé de cholestérol est observé en cas d′obésité.
Application
Le Kit de dosage du cholestérol est utilisé pour mesurer la concentration sérique du cholestérol total.
Adéquation
Peut être utilisé avec les échantillons de culture cellulaire et tissulaire, l′urine, le plasma, le sérum et autres échantillons biologiques.
Principe
Le Kit de dosage du cholestérol peut également servir à déterminer la concentration du cholestérol libre, des esters de cholestéryle, ou des deux (total) dans un échantillon. Dans ce kit, la concentration en cholestérol total est déterminée par un dosage enzymatique couplé, qui donne un produit mesurable par colorimétrie (570 nm) / fluorimétrie (λex = 535 nm/λém = 587 nm), dont la quantité est proportionnelle à celle du cholestérol présent.
Remplacé(e)(s) par
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
The role of cholesterol in cancer.
Kuzu O F, et al.
Cancer Research (2016)
Alessandro Attanzio et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(9), 4242-4247 (2019-02-26)
The stems of Opuntia ficus-indica, known as cladodes, are a rich source of soluble fibers, which makes them an important candidate for the production of functional foods. Tagliatelle of durum wheat fortified with Opuntia cladode extract (OCE) at different levels
Is There Any Relationship between Diabetic Gastroparesis and Mucosal Injury?
Cakir O O.
J Gastrointest Dig Syst , 6(461), 2-2 (2016)
Hypolipidemic and Anti-Atherogenic Activity of Aqueous Extract of Leaves of Lagenaria siceraria in Wistar Rats.
Aslam M and Nijam R
Journal of Natural Remedies, 14(1), 52-57 (2013)
Time trends in population cholesterol levels 1986--2004: influence of lipid-lowering drugs, obesity, smoking and educational level. The northern Sweden MONICA study
Eliasson M, et al.
J. Int. Med., 260(6), 551-559 (2006)