Principaux documents
M813D-250
Sigma-Aldrich
Mouse Neural Stem Cell Differentiation Medium (250ml)
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Mouse Neural Stem Cell Differentiation Medium
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable