M303000
CUTAG CPG
pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
Synonyme(s) :
CUTAG CPG
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.51
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Dimension de pores
500 Å
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
This product is covered by US Patent 7,202,264 owned by Isis Pharmaceuticals, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable