M2561
Greiner 96 well plates, polystyrene
round bottom clear wells, sterile
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
round bottom clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
case of 375 ea (internal packs of 25)
Fabricant/nom de marque
Greiner 650162
Taille
96 wells
Volume des puits
323 μL
Volume de travail par puits
40-280 μL