L5289
Laser Tough-Tags™
L × W 23 mm × 8 mm
Synonyme(s) :
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyester
white
Conditionnement
pack of 3,850 ea (154 labels per sheet)
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech LTTM-1000
Technique(s)
PCR: suitable
L × l
23 mm × 8 mm
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales