L4662
Laser Cryo-Tags® sidewall
white, L × W 0.5 in. × 0.25 in.
Synonyme(s) :
cryogenic plate labels, freezer labels
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white
Conditionnement
pack of 3,120 ea (156 labels per sheet)
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech SIDE-1000
Technique(s)
PCR: suitable
cryopreservation: suitable
L × l
0.5 in. × 0.25 in.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales