L3375
Calcium lactobionate monohydrate
98.0-102.0% (EDTA titration)
Synonyme(s) :
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98.0-102.0% (EDTA titration)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D 22.5 to 24.5 °, c = 3% (w/v) in water
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;/m11../s1
Clé InChI
LIUNXXYNUIALAY-BSLBODANSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable