I5763
Indophenol
Powder
Synonyme(s) :
Phenolindophenol
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Indophenol,
Forme
powder
Niveau de qualité
Couleur
dark green to black
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1ccc(cc1)N=C2C=CC(=O)C=C2
InChI
1S/C12H9NO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14H
Clé InChI
RSAZYXZUJROYKR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable