Principaux documents
HUMANNCD8-0002090
Sigma-Aldrich
Frozen Human Normal CD8+/CD45RA+ Naïve Cytotoxic T Cells
human peripheral blood (CD8+/CD45RA+ Naïve Cytotoxic T Cells)
Synonyme(s) :
CD8+/CD45RA+ Cells, Immune Cells, Naïve Cytotoxic T Cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nom du produit
Frozen Human Normal CD8+/CD45RA+ Naïve Cytotoxic T Cells, 5 Million Cells/per vial
Source biologique
human peripheral blood (CD8+/CD45RA+ Naïve Cytotoxic T Cells)
Niveau de qualité
Forme
frozen liquid
Conditionnement
vial of 5 Million cells
Fabricant/nom de marque
BioIVT
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
cloudy
Température de stockage
-140 to -196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Naive T cells express the highest molecular weight isoform of CD45, CD45 RA. Those which express CD8 are destined to become cytotoxic T cells. Naive Cytotoxic T cells have not yet been exposed to antigens
Human Peripheral Blood CD8+/CD45RA+ Naive Cytotoxic T cells are isolated from peripheral blood mononuclear cells by negative immunomagnetic selection. All peripheral blood is collected from fully consented IRB approved donors.
Conditionnement
5 Million Cells/per vial
Autres remarques
Thaw before use.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable