HS206373A
Transfer Pipette
working volume 3 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations 0.5 mL
Conditionnement
pack of 500 ea (bulk packed)
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS206373A
Capacité
7 mL
Volume de travail
3 mL
Application(s)
PFAS testing
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- 3 mL working volume (7 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
- Bulk packed in a handy dispenser box
- Disposable