H1911
N-(4-Hydroxyphenyl)-arachidonylamide
≥98%, ethanol solution
Synonyme(s) :
AM404
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
ethanol solution
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C26H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-26(29)27-24-20-22-25(28)23-21-24/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-23,28H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,27,29)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Clé InChI
IJBZOOZRAXHERC-DOFZRALJSA-N
Informations sur le gène
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248) , Faah(29347) , Trpv1(83810)
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C