GE28-9068-43
Hyperfilm™ MP
W × L 18 cm × 24 cm, pack of 50 ea
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28906843
Larg. × L
18 cm × 24 cm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- High sensitivity for low concentration targets.
- Intended for radiometric or chemiluminescent applications.
- Clear background for excellent contrast and improved band visibility.
- Publication-quality images.
- High resolution at an economical price.
- Easy to use.
Stockage et stabilité