Principaux documents
GE27-5140-01
Microspin S-400 HR
Cytiva 27-5140-01, pack of 50 columns
Synonyme(s) :
Microspin S-400 HR
About This Item
Code UNSPSC :
41105501
Nomenclature NACRES :
NA.52
Matériaux
resin (Sephacryl® S-400 HR)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 50 columns
Fabricant/nom de marque
Cytiva 27-5140-01
Conditions de stockage
(20% Ethanol)
(TE buffer (10 mM Tris/HCl, 1mM EDTA, pH 7.6))
Volume de travail
25—100 μL
Matrice
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
Taille des particules
25-75 μm
Taille moy. des particules
50 μm
cleaning
2-13
Plage de travail
3-11
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Les colonnes MicroSpin sont conçues pour la purification rapide d′acides nucléiques utilisés dans un large éventail d′applications, notamment le dessalage, l′échange de tampon et l′élimination d′amorces. Un bon rendement en produit pur peut être obtenu avec des volumes d′échantillon de 25-100 μl et des quantités d′ADN allant du nanogramme au milligramme.
Caractéristiques et avantages
  • Colonnes illustra MicroSpin S-400 HR : Pour la purification rapide de produits de PCR (> 200 pb), éliminant les amorces non incorporées (< 32-mères) et les nucléotides par chromatographie sur colonne à centrifuger. - Plage de 25 à 50 μ pour le nettoyage post-PCR avant le clonage ou une seconde réaction d′amplification, ou de 51 à 100 μ pour toutes les autres applications.
  • Pratique : Préremplies de Sephacryl® S-400 HR pré-équilibré dans du tampon TE.
  • Prêtes à l′emploi : Nécessitent moins de 4 min, de l′application de l′échantillon à la collecte du produit purifié.
  • Testé dans des essais de nickases, d′exonucléases simple brin et double brin et de RNases.
Stockage et stabilité
Remarque : ce produit peut être expédié jusqu'à 90 jours avant sa date de péremption. Pour de plus amples informations sur la date de péremption d'un lot, veuillez contacter le service technique.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d'analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
MicroSpin is a trademark of Cytiva
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva