Principaux documents
GE17549853
HiTrap® MabSelect PrismA
Cytiva, 17549853, pack of 1 × 5 mL
Synonyme(s) :
MabSelect PrismA
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Nomenclature NACRES :
NB.21
Conditionnement
pack of 1 × 5 mL
Fabricant/nom de marque
17549853
Cytiva
Catégories apparentées
Description générale
Ces colonnes HiTrap sont préremplies de résine de chromatographie MabSelect PrismA protéine A. Cette résine d'affinité dans la colonne remplie a été améliorée à l'aide d'une matrice de base en agarose optimisée pour un haut débit, ainsi qu'avec un ligand protéique modifié génétiquement pour favoriser un nettoyage efficace entre cycles de purification d'anticorps monoclonaux. Cela permet de répondre aux futures demandes de purification avec des anticorps monoclonaux, y compris le traitement d'un large éventail d'anticorps bispécifiques.
La stabilité alcaline renforcée de MabSelect PrismA garantit une purification plus robuste des anticorps monoclonaux grâce à la chromatographie périodique à contre-courant. La possibilité du nettoyage à l'aide de NaOH à 1 M renforce le contrôle de la biocharge dans les procédés continus, qui peuvent être exposés à un prélèvement de charge durant plusieurs jours ou semaines.
Caractéristiques et avantages
  • Enhanced binding capacity compared with other Protein A resins
  • Excellent alkaline stability enables efficient cleaning and sanitization using 0.5–1.0 M NaOH
  • Covered by a comprehensive security of supply program, including dual sources of the agarose base matrix and protein A ligand.
  • The PrismA protein A ligand is also available in HiTrap® Fibro and HiScreen Fibro PrismA chromatography units for ultrafast purification of mAbs.
  • Easily measure protein A leakage using the PrismA ELISA kit specifically designed for use with MabSelect PrismA resins.
Informations légales
HiScreen is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable