GE11-0013-02
HiTrap® Capto™ Q
Cytiva 11-0013-02, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Produits recommandés
ligand
quaternary amine
Description
Ion Exchanger Type (value)
Conditionnement
pack of 5 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cytiva 11-0013-02
Paramètres
flow rate
<4 mL/min flow rate
42 psi
Taille du lit
7 mm × 25 mm
Volume du lit
1 mL
D.I. de la colonne
7 mm
Matrice
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
Diamètre moyen
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Plage de travail
2-12
Adéquation
suitable for bioprocess medium
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High-throughput medium for capture and intermediate purification, excellent choice for process-scale purification.
- The combined properties of high binding capacity, high flow rate, and Low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale.
- Rigid Agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates.
- Strong quaternary ammonium (Q) anion exchanger.
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Les clients ont également consulté
Protocoles
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.