GBL664273
Grace Bio-Labs CultureWell™ silicone isolator sheet material
thickness 1.6 mm, (No adhesive)
Synonyme(s) :
silicone sheet
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear silicon
Caractéristiques
(No adhesive)
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 664273
L × l
180 mm × 130 mm
Épaisseur
1.6 mm