Principaux documents
G1653
Grids for transmission electron microscopy
grid size 150 mesh × 165 μm pitch, copper
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
MA.01
Matériaux
copper
Description
Regular grids with center mark and solid border
Conditionnement
vial of 100 grids
Diamètre
3.05 mm
Taille de la grille
150 mesh × 165 μm pitch
Largeur des trous
132 μm
Taille de la surface ouverte
64%