F1554
Anti-FXR2 antibody, Mouse monoclonal
clone A42, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A42, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~74 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract of HEK 293T cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FXR2(9513)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- co-immunoprecipitation
- immunofluorescence
- sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable