EPS44I042001
Eppendorf® Innova S44i Static Incubation Shelf
for use with Innova® S44i
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® S44I042001
Compatibilité
for use with Innova® S44i
Catégories apparentées
Description générale
Static incubation shelf, Innova S44i.
Caractéristiques et avantages
- Cannot be used with photosynthetic light bank installed
- Note reduction in maximum flask size to 1 L Erlenmeyer or 3 L Fernbach
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.