EP5920766007
Eppendorf® Adapter for 1x50mL conical skirt-bottom tubes
for FA-6x250 rotors, case of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Produits recommandés
Caractéristiques
for FA-6x250 rotors
Conditionnement
case of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5920766007
Paramètres
10,000 rpm speed
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG