Principaux documents
EP5910710003
Spare Sealings, for Eppendorf® S-4x400 Rotor
for aerosol-tight caps, pack of 4 ea, for Centrifuge 5910 R
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
for Centrifuge 5910 R
for aerosol-tight caps
Conditionnement
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5910710003
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5910 R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG