EP5820721006
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 20–30 mL tube, pack of 2
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
capacity 1 x 20–30 mL tube
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5820721006 (Global)
Paramètres
14,204 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
26 mm
Compatibilité
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30