Principaux documents
EP5495509100
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-18x2-KIT
Synonyme(s) :
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor Lid
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.15
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5495509100
Description générale
Lid FA-18x2-KIT (Centr 5425/R)
Application
CENTRIFUGATION
Caractéristiques et avantages
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5425/5425R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG