Principaux documents
EP5495505008
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-10x5, to hold, 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
lid
to hold 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes
FA-10x5
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5495505008
Paramètres
15,060 max. RCF (21,300 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5425
Description générale
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG