Principaux documents
EP022653008
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-24-11, aerosol tight, lid, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Caractéristiques
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-24-11, aerosol tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0022653008 (North America)
Paramètres
15,000 max. RCF (21,130 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5424/5424R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG