EMU017171
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ccp110
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
AGTCAAGAAAGCAGGCCAACAGGAAGAAAGCCTTACTGACTCGTGTCCAGGAGATTCTTGAAAATGTTCAGGTTAGAAAAGCACCAAATGCCAGTGATTTTGATCAGTGGGCAACAGAAACCATTTACTCTAATCCAGAAGTCACAGACTTGAATGTTCCTGTTAGAGTTCCAAACAGCTTGCCGAGCCCCACCGAACACTGTACTTCAGTAAAGCTTGAAAAGATAACTGGACTTTTGCCTGTGAATAATGAGGACCAACAAACCCCTAAGCGGGTGGGGCTGCCTGGAGACTCAGAGGTGTCTGGTTCTCTGAGGCAGTGTGAGAGTCCAGAAAGCAGGCAGGCAGAAGATGGAGCTGCTCTAAGGCTTTCTTCAGCAAGCCCACAGGAGACCATCATTTCTGATGTCTTAGGAAAGGAAGAACAGGACCC
Numéro d'accès Ensembl | souris
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... CCP110(101565) , 6330503K22Rik(101565)
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable