Accéder au contenu
MilliporeSigma
Toutes les photos(1)

Principaux documents

EHU059401

Sigma-Aldrich

MISSION® esiRNA

targeting human ZRANB2

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme


About This Item

Code UNSPSC :
41105324
Nomenclature NACRES :
NA.51

Description

Powered by Eupheria Biotech

Niveau de qualité

Gamme de produits

MISSION®

Forme

lyophilized powder

Séquence cible d'ADNc esiRNA

GCATGCCTTTCATTGCTTTTCAAAACAATACAGCTGTGTTTATTTGTGAAGTTAAAAGTAAATAGCATTTTAAGCCATAATGTCCCAAAATAGATGTTCTGTCATTCATTATTTACAACCATTTGCTTCATTTAAAACCATTTCAGCTATAACAAAGTACTTTGCTTCCTAATTTAAACCCATTTTTGTCATTTCCAAATACATCCTGTCCATTGGCTAAGACAGGATTACCTAGGCTTGCCTGAACTTTGGGCATGGAAGAAAGACTGGAAACTAGTTGGAAACAACATACTTATGGAAAAGAAAGTCAGCCTTTTTATGCTGTTAACAGATGTCAGAGTGATTCTCACCAAAAAAAGTTAAACTATGTTGTAAGCAGCCAACTGTAAATGTCTATTTTGAAATTCCCTATGCTAAGGG

Numéro d'accès Ensembl | humain

Numéro d'accès NCBI

Conditions d'expédition

ambient

Température de stockage

−20°C

Informations sur le gène

Description générale

MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.

For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.

Informations légales

MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Code de la classe de stockage

10 - Combustible liquids

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable


Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique